Learn More
Invitrogen™ ELISA Kit für Novex TNF- Ratte
Entwickelt für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentration von Ratten-TNF-α in Serum, Plasma und Überstand mithilfe 96 von Well-Platten und einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
838.00 CHF - 2585.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P16599 |
---|---|
Assay-Bereich | 11.7 bis 750 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | <4 pg/ml |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10640354
|
Invitrogen™
KRC3011 |
96 Assays |
838.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10406493
|
Invitrogen™
KRC3012 |
192 Assays |
1084.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10650354
|
Invitrogen™
KRC3011C |
480 Assays |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Der Ratten-Tumor-Nekrose-Faktor alpha (Rt TNF-α) ELISA quantifiziert Rt TNF-α in Rattenserum, -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Rt-TNFα.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Ratten-TNFα misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Gesamt-Inkubationszeit des Assays beträgt nur 4 Stunden
- Ein monoklonaler, für Ratten-TNF-α spezifischer Antikörper wurde auf die Wells der mitgelieferten 96-Mikrotiterplatten aufgetragen.
- In diese Wells werden Proben, einschließlich eines bekannten Ratten-TNF-αGehalts, Kontrollen und Unbekannten, pipettiert.
- Während der ersten Inkubation bindet das Ratten-TNF-α Antigen an einen Standort an den immobilisierten (Einfang-) Antikörper
- Nach dem Waschen wird ein biotinylierter monoklonaler Antikörper hinzugefügt, der spezifisch für Ratten-TNF-α ist
- Während der zweiten Inkubation bindet dieser Antikörper an das immobilisierte Ratten-TNF-α, das während der ersten Inkubation erfasst wurde
- Nach dem Waschen wird eine Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase (HRP) hinzugegeben
- Diese bindet an den biotinylierten Nachweisantikörper und bildet ein vierteiliges Sandwich
- Nach einer zweiten Inkubation und einem Waschvorgang zur Entfernung aller ungebundenen Enzyme wird eine Substratlösung (TMB) hinzugegeben, auf die das gebundene Enzym einwirkt und eine Färbung erzeugt
- Die Intensität dieses farbigen Produkts ist direkt proportional zur Konzentration von Ratte
- TNF-α ist in der Originalprobe vorhanden, und die optische Dichte kann auf einem standardmäßigen Mikrotiterplatten-Lesegerät abgelesen werden
Praktisches Kit-Format
Das Kit enthält eine mit Auffangantikörpern vorbeschichtete Platte, wodurch ein Beschichtungsprozess über Nacht entfällt. Die Platten werden maschinell beschichtet, um eine geringe Variabilität zwischen den Wells zu gewährleisten. Zudem hat die Platte die Form entnehmbarer 8 Well-Streifen, mit denen Sie nach Bedarf auch geringe Anzahlen von Proben verarbeiten können. Jedes ELISA-Kit ist validiert bezüglich Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Konsistenz von Charge zu Charge.
Apoptose, Apoptose-bezogene Faktoren, Zellanalyse, Zellsignalisierung, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P16599 | |
<4 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Ratte | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
RATTNF,TNF-alphaa,Tnf | |
5,8% | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
11.7 bis 750 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
24835 | |
8,3% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
<4 pg/ml | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Ratte | |
4 h |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.