Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Harnstoff Probenpuffer (2X)
Description
Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Novex™ TBE-Urea Sample Buffer mit Novex™ TBE-Harnstoffgelen verwenden.
- Enthält Harnstoff und Dichtemittel Ficoll™
- Ergibt schärfere, geradlinigere Bänder als herkömmliche Dichtemittel sowie Tracking-Farbstoffe Bromphenol-Blau und Xylol-Cyanol.
Acrylamidgel-Elektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Gel-Elektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Order Info
Versandbedingung: Nasses Eis
Specifications
Specifications
| Puffer | Probenladepuffer |
| Konzentration | 2 X |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 – 8 °C lagern |
| Gelkompatibilität | Polyacrylamid-Gele, Agarose-Gele |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting |
| Marker oder Farbstoff | Bromphenolblau, Xylolcyanol |
| Produktlinie | Novex |
| Produkttyp | TBE-Probenpuffer |
| Menge | 10 ml |
| Versandbedingung | Nasseis |