Learn More
Invitrogen™ SureLock Retrofit Kit for XCell II™ Mini-Cell
Artikelnummer. 10368652
Change view
Click to view available options
Menge:
1 unit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10368652 1 unit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10368652 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EI0020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
SureLock™ Deckel für Mini-Gelkammer, Gel-Spannungshalterung und gegossener Mini-Gel-Pufferdamm.
Wandelt XCell II™ Mini-Cell in XCell SureLock™ Mini-Cell um.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) 1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock™ Mini
Gelgröße Mini
Produktlinie XCell II, XCell SureLock
Typ XCell Retrofit-Kit
Menge 1 unit
Versandbedingung Raumtemperatur
Max. Spannung 1500 V