Learn More
Invitrogen™ Streptavidin Agarose
Zur Isolierung biotinylierter Moleküle und Komplexe mit biotinylierten Komponenten, einschließlich Antikörpern, Antikörper-Antigen-Komplexen, Liganden und Rezeptoren, Nukleinsäuren und Nukleinsäure-Protein-Komplexen
Marke: Invitrogen™ SA10004
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Includes: Streptavidin-Agarose wird als 10 ml einer 50 %-Aufschlämmung geliefert, die 5 ml des gepackten Gelbetts in 0,01 mol Natriumphosphat (pH 7.2), 0,15 mol NaCl und 0,02 % Natriumazid enthält.
Beschreibung
- Besonders nützlich als Immunpräzipitationsreagenz für Antikörper, die nicht gut an Protein A binden
- Die Matrix besteht aus Streptavidin, das kovalent an quervernetzte 4 %-Agarose-Beads durch einen Spacerarm mit 15 Atomen gebunden ist
- Streptavidin-Agarose kann 3 bis 8 mg biotinyliertes IgG/ml Gel binden
Immunpräzipitation, Protein- und Peptidaufreinigung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinreinigung, Proteine, Expression, Isolation und Analyse
Spezifikation
10 mg/ml | |
Streptavidin-Agarose wird als 10 ml einer 50 %-Aufschlämmung geliefert, die 5 ml des gepackten Gelbetts in 0,01 mol Natriumphosphat (pH 7,2), 0,15 mol NaCl und 0,02 % Natriumazid enthält. Bei 4 °C lagern. | |
Flüssige Suspension | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.