Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Tau (Phospho) [pS199]
Artikelnummer. 10190953
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10190953 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10190953 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KHB7041
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Mit TAU-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, TAU [pS199]-Standard, Standard-Verdünnungspuffer, TAU [pS199]-Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x), HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer-Konzentrat (25x), stabilisiertes Chromogen, TMB, Stopplösung, Plattenabdeckungen, detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Sandwich-ELISA-Kit
Das humane Tau (Phospho) [pS199] ELISA quantifiziert Hu Tau (Phospho) [pS199] in humaner Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (CSF), Zelllysaten, Gehirnhomogenaten, gepufferten Lösungen oder Zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Tau (Phospho) [pS199]. Verfahrensprinzip Das Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Tau (Phospho) [pS199] misst die Menge des Zieles, das zwischen einem Paar gematchter Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das Tau-Protein ist ein mikrotubuli-assoziiertes Protein in Nervenzellen, vorwiegend auf Axonen. Die Funktion des Tau-Proteins besteht darin, die Tubulin-Polymerisation zu fördern und Mikrotubuli zu stabilisieren. Der C-Terminus bindet Mikrotubuli in Axonen, während der N-Terminus Plasmamembran-Komponenten in Nervenzellen bindet, was darauf hinweist, dass Tau als Verbindungsprotein zwischen beiden dient. Die Axon-Polarität wird durch die Tau/MAPT-Lokalisierung (in der Nervenzelle) in der durch das Zentrosom definierten Domäne des Zellkörpers vorgegeben. Kurze Isoformen ermöglichen eine Plastizität des Cytoskeletts, während längere Isoformen möglicherweise bevorzugt bei seiner Stabilisierung eine Rolle spielen. Tau ist in seiner hyper-phosphorylierten Form der Hauptbestandteil von paarigen helikalen Filamenten (PHF), dem Baustein von neurofibrillären Läsionen im Gehirn bei Morbus Alzheimer. Die Hyperphosphorylierung beeinträchtigt die Mikrotubuli-bindende Funktion von Tau, was zur Destabilisierung der Mikrotubuli im Gehirn von Alzheimer-Patienten und letztlich zur Degeneration der betroffenen Neuronen führt. Tau wird von zahlreichen Serin/Threonin-Kinasen phosphoryliert, darunter GSK-3-beta, Proteinkinase A (PKA), Cyclin-abhängiger Kinase 5 (CDK5) und Caseinkinase II. Hyper-phosphoryliertes Tau findet sich in neurofibrillaren Läsionen in einer Reihe von Erkrankungen des Zentralnervensystems, wie Morbus Pick/frontotemporale Demenz, kortikobasale Degeneration und progressive supranukleare Paralyse.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P10636
Assay-Bereich 15.6 bis 1000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <2 pg/ml
Konzentration 15.6 bis 1000 pg/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Gehirn Homogenat, Zelllysate, Überstand, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4137
Gensymbol DDPAC,FTDP-17L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 5.8 %
Intraassay-VK 3.9 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Nachweisantikörper, Anti-Kaninchen-HRP, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Tau
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Gehirnhomogenat, 5 μl; Zelllysat, 50 μl; Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 500 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h