Learn More
Invitrogen™ ELISA Kit, human, für Cytochrom C
Artikelnummer. 10778395
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10778395
Marke: Invitrogen™ KHO1051
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Mit Cytochrom C-Antikörper beschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte; Cytochrom C-Gesamt-Standard; Standard-Verdünnungspuffer; Cytochrom C-Gesamt-Nachweisantikörper; Anti-Kaninchen-IgG-HRP (100x); HRP-Verdünnungsmitttel; Waschpuffer-Konzentrat (25x); stabilisiertes Chromogen, TMB; Stopplösung; Plattenabdeckungen; detailliertes Protokoll mit Validierungstests
Sandwich-ELISA-Kit
Der humane Cytochrom C ELISA quantifiziert Hu Cytochrom C in humanen Zell- und Gewebelysaten. Kreuzreaktivität wurde in Maus- und Rattenzellen beobachtet. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Cytochrom C. Prinzip der Methode Der humane Cytochrom C-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Zytochrom C ist ein Elektronen transportierendes Protein, das sich innerhalb des Inter-Membranraums der Mitochondrien befindet, wo es eine entscheidende Rolle in der oxidativen Phosphorylierung und der Produktion von zellulären ATP spielt. Die Freisetzung von Zytochrom C aus den Mitochondrien in das Zytosol wird durch apoptotische Reize ausgelöst. Im Zytoplasma bindet das Zytochrom C die apoptotische Protease und aktiviert den apoptotischen Initiator-Procaspase 9. Zytosolisches Zytochrom C ist an der Aktivierung von Caspase 3 und des Moleküls der ICE-Gruppe beteiligt, das ein wichtiger Effektor der Apoptose ist.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P62897,P62898,P99999
Assay-Bereich 0.078 bis 5 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: <0,156 ng/ml
Konzentration 0.078 bis 5 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate
Zielspezies Human, Maus, Ratte
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 13063, 25309, 54205
Gensymbol CYC,HCS,THC4
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 6.7 %
Intraassay-VK 4.6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Cytochrom C
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zellextrakte (10 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Mensch, Maus und Ratte.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h