Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G Agarose
Artikelnummer. 11598896
Change view
Click to view available options
:
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11598896 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11598896 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 15920010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
rProtein G-Agarose wird als 50 %ige Suspension in PBS (pH 7,0), 20 % Ethanol geliefert.
Zur Aufreinigung von IgG der meisten Säugetierarten; bindet nicht an IgM, IgA, IgE oder Serumalbumin.
  • Rekombinantes Protein G (rProtein G)-Agarose ist eine gebrauchsfertige Affinitätschromatographie-Matrix, die als 50%ige Suspension (in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH-Wert 7,0, 20 % Ethanol) geliefert wird
  • Das rProtein G ist eine rekombinante Form von Streptokokken-Protein G, das zur Eliminierung unspezifischer Bindungen an Serumalbumin entwickelt wurde und auf 4 %-Agarose-Beads immobilisiert ist
  • rProtein G-Agarose hat eine Bindungskapazität von ca. 20 mg humanem IgG/ml Beads
  • rProtein G-Agarose bindet an eine größere Bandbreite von IgG-Isotypen als Protein A
  • Die Bindungseigenschaften und Stabilität von rProtein G-Agarose ermöglichen eine schnelle und wiederholte Verwendung für die Affinitätschromatographie
  • Um IgG aufzureinigen, laden Sie Rohproben (Serum, Aszitesflüssigkeit oder Hybridoma-Überstand) unter physiologischen Bedingungen von Salz und pH auf eine Säule von rProtein G-Agarose
  • Nicht-IgG-Komponenten binden nicht an die Beads und eluieren in der Durchfluss-Fraktion; gereinigtes IgG wird dann mit einem Puffer mit niedrigem pH eluiert
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Affinitätssäule
Inhalt und Lagerung rProtein G-Agarose wird als 50 %ige Suspension in PBS (pH 7,0), 20 % Ethanol geliefert. Bei +4 °C lagern.
Trennung von Protein
Form Suspension
Versandbedingung Nasseis
Stationäre Phase Protein G
Produkttyp Agarose-Gel