Learn More
Invitrogen™ Protein A Agarose
Beschreibung
Includes
Protein A-Agarose wird als 45 %-ige bis 55 %-ige Suspension in 20 mmol Natriumphosphat (pH 7,2), 0,15 mol NaCl, 0,02 % (w/v) Merthiolat geliefert.
- Die Matrix besteht aus aufgereinigtem Protein A, das kovalent an quervernetzte 4 %-ige Agarose-Beads nach dem Cyanogenbromidverfahren gebunden ist
- Protein A-Agarose kann >18 mg humanes IgG/ml Gel binden
- Die Bindungskapazität für humanes IgG wird durch Affinitätschromatographie bestimmt
- Protein A interagiert mit einigen Klassen von IgM und IgA
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Säulentyp | Affinitätssäule |
| Inhalt und Lagerung | Protein A-Agarose wird als 45 %-ige bis 55 %-ige Suspension in 20 mmol Natriumphosphat (pH 7,2), 0,15 mol NaCl, 0,02 % (w/v) Merthiolat geliefert. Bei +4 °C lagern. |
| Form | Suspension |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Stationäre Phase | Protein A |
| Produkttyp | Protein A-Agarose |