Learn More
Invitrogen™ Novex™ MMP-2 Human ELISA-Kit
Artikelnummer. p-4922251
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10328634
Marke: Invitrogen™ KHC3081
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Includes
Vorbeschichtete Platte, Standard, Detektorantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Erkennt und quantifiziert Proteinkonzentrationen humaner MMP-2 in Serum, Plasma und Zellkulturüberstand
Der Human Matrix MetalloProteinase 2 (Hu MMP2)-ELISA quantifiziert Hu MMP2 in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu MMP2.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes MMP2 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Matrix-Metalloproteinase-2 (MMP-2) degradiert zusammen mit MMP-9 Typ IV-Kollagen.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P08253
Assay-Bereich 0.78 bis 50 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: <1 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4313
Gensymbol CLG4, CLG4A, MMP-2, MMP-II, MONA, TBE-1
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 5.6 %
Intraassay-VK 3.3 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen MMP-2
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h