Learn More
Invitrogen™ Midi-Gel Adapters
Product Code. 10083602
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Unit Size:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10083602 10/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10083602 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur WA0999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.25 CHF
    66.65 CHF / 10 Stück
    Sparen 8.60 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Eine Packung mit 10 Gelen
Entwickelt für die Verwendung mit der Novex Midi Gelkassette zur Elektrophorese
  • Unterstützt die Verwendung von BioRad Criterion Cell
  • Auch im Lieferumfang des Novex Midi Gels mit Adapterkit enthalten
  • Enthält eine Packung mit 10 Gelen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Informations sur la commande
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Inhalt und Lagerung 10 Stück/Packung
Gelgröße Midi
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinelektrophorese
Gelkompatibilität Novex™ Midi Gelkassette (NuPAGE™ oder Tris-Glycin-Gele)
Menge 10/Packung
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Novex
Produkttyp Midi-Gel-Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Midi-Gel-Tank
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.