Learn More
Invitrogen™ Lumio™ Green Detection Kit
Beschreibung
Includes
Das Lumio™ Green Detektions-Kit enthält ein Fläschchen Lumio™ Green Detektionsreagenz, fünf Fläschchen Lumio™ Gelprobenpuffer und ein Fläschchen Lumio™ In-Gel-Detektionsverstärker.
Das Lumio™ Green Detektions-Kit ist ein empfindliches und hochspezifisches Kit zur Markierung von Lumio™ Fusionsproteinen vor der Elektrophorese.
- Markieren von Proteinen, die an eine Lumio-Sequenz fusioniert sind
- Visualisieren der Ergebnisse unmittelbar nach der Elektrophorese, ohne Gelfärbung und Western Blotting
- Nachweis von Proteinmengen im Nanogrammbereich durch einen UV-Transilluminator mit Standardkamera (Abbildung 1) oder einen laserbasierten Scanner
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Lumio-Nachweis, Proteingel-Elektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Das Lumio™ Green Detektions-Kit enthält ein Fläschchen Lumio™ Green Detektionsreagenz, fünf Fläschchen Lumio™ Gelprobenpuffer und ein Fläschchen Lumio™ In-Gel-Detektionsverstärker. Bei -20 °C lagern. Alle anderen Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
| Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Marker oder Farbstoff | Lumio Grün |
| Produkttyp | Pre-Gel Fusion-Proteinmarkierungskit |
| Produktlinie | Lumio™ |
| Menge | 1 kit |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Zielmolekül | Proteine (Lumio™-Tagged) , Proteine (TC-Tagged) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.