Learn More
Invitrogen™ Leptin Mouse ELISA-Kit
Artikelnummer. 10338283
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10338283 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10338283 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KMC2281
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der Maus-Leptin-ELISA quantifiziert Ms-Leptin in Mausserum und -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms-Leptin. Verfahrensprinzip Der Maus-Leptin-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Leptin ist ein langproteinhaltiges 167-Aminosäure-Hormon mit wichtigen Auswirkungen auf die Regulierung von Körpergewicht, Stoffwechsel und Fortpflanzungsfunktion. Leptin verfügt über eine Masse von ungefähr 16 kDa und kodiert durch das „obese“ (ob)-Gen. Leptin wird überwiegend durch Adipozyten exprimiert, was der Vorstellung entspricht, dass das Körpergewicht als Gesamtfettmasse im Körper wahrgenommen wird. Kleinere Mengen Leptin werden auch von Zellen im Epithel des Magens und in der Plazenta sezerniert. Leptin-Rezeptoren werden stark in Bereichen des Hypothalamus, die für die Regulierung des Körpergewichts von Bedeutung sind, sowie in T-Lymphozyten und vaskulären Endothelzellen exprimiert. Die Auswirkungen von Leptin auf das Körpergewicht werden durch Effekte auf hypothalamische Zentren vermittelt, die das Essverhalten und den Hunger, die Körpertemperatur und den Energieverbrauch steuern. Leptin ist an der Regulierung von Nahrungsaufnahme, Energieverbrauch und Adipositas durch hypothalamische Leptin-Rezeptoren beteiligt. Leptin fördert Hämatopoese, Angiogenese, Wundheilung, Entzündung, Immunreaktionen und beeinflusst die pubertale Entwicklung und das fetale Wachstum. Studien haben die Rolle von Leptin bei Adipositas, Anorexia nervosa, Insulinresistenz und Hypertonie untersucht. Leptin hat auch thermogene Wirkungen und reguliert Enzyme der Fettsäurenoxidation. Schwere erbliche Fettleibigkeit bei Nagetieren und Menschen kann durch Defekte in der Leptin-Produktion verursacht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P41160
Assay-Bereich 93.8 bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <50 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 16846
Gensymbol ob,obese
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 6.1 %
Intraassay-VK 5.2 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Leptin
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h