Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Amyloid-beta 42 (Maus)
Artikelnummer. 10685475
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10685475 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10685475 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KMB3441
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Sandwich-ELISA-Kit
Der Maus Amyloid beta 42 (Ms Abeta 42) ELISA quantifiziert Ms Abeta 42 in humaner Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Gewebe und Zellkulturüberstand. Das Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Maus-Abeta 42. Kreuzreaktivität wurde in Rattenproben beobachtet Prinzip der Methode Das Festphasen-, Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-Abeta 42 misst die Menge des Zieles, das innerhalb eines Paares gematchter Antikörper gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Beta-amyloid ist ein aus 40 bis 43 Aminosäuren bestehendes Peptid, das aus einem Amyloid-Vorläuferprotein und mutmaßlich einer Gamma-Sekretase abgespalten wird. Amyloid-beta (1-40) und Amyloid-beta (1-42) sind zwei große C-terminale Varianten des Amyloid-beta-Proteins, die den Großteil der Amyloid-beta-Proteine bilden. Beide Alloformen, Amyloid-beta (40) und Amyloid-beta (42), sind Hauptbestandteile der extrazellulären Plaques, die bei Alzheimer im Hirngewebe vorzufinden sind.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P/P
Assay-Bereich 3.12 bis 200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <3 pg/ml
Konzentration 3.12 bis 200 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Überstand, Überstand
Zielspezies Maus, Ratte
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 11820, 54226
Gensymbol AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 7.1 %
Intraassay-VK 5.9 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Aβ 42
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 10 μl; Überstand, 10 μl; Gewebehomogenat, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Maus, Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h