Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für humanes IL-8, hohe Empfindlichkeit
Ein Zytokin-Chemoattraktant-Protein für Neutrophile
Marke: Invitrogen™ KHC0083
Additional Details : Gewicht : 0.81000kg
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Der Human Interleukin 8 (IL-8)-ELISA quantifiziert Hu IL-8 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-8.Funktionsprinzip der Methode Der humane IL-8-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das ultraempfindliche ELISA-Kit für humanes IL-8 quantifiziert natürliches und rekombinantes humanes IL-8 in humanem Serum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P10145 | |
<100 fg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
GCP-1, GCP1, IL8, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, NAP-1, NAP1 | |
5.8 % | |
HRP | |
192 Assays | |
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
4 h |
0.39 bis 25 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Kolorimetrisch | |
3576 | |
7.6 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
<0.1 pg/ml | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.