Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für humanes IL-10
Lymphokin, das an der Immunantwort beteiligt ist
Marke: Invitrogen™ KHC0101
Additional Details : Gewicht : 0.47000kg
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Das ELISA-Kit für humanes IL-10 quantifiziert natürliches und rekombinantes humanes IL-10 in humanem Serum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
P22301 | |
Biotin | |
3586 | |
ELISA-Kit | |
RUO | |
100 μ l | |
2 bis 8 °C | |
5 h | |
IL | |
3.5 % | |
Human | |
HRP |
7.8 bis 500 pg/ml | |
Kolorimetrisch | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
<1 pg/ml | |
<1 pg/ml | |
Plasma (50 μl), Serum (50 μl), Überstände (50 μl) | |
1 Std 20 Min | |
Human | |
3.7 % | |
96 Assays | |
Supernatant | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.