Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für humanes IL-10
Artikelnummer. 10543975
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
192 Tests
5 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 10543975
Marke: Invitrogen™ KHC0102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Lymphokin, das an der Immunantwort beteiligt ist
Der Human Interleukin 10 (IL-10)-ELISA quantifiziert Hu IL-10 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-10.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-10 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das ELISA-Kit für humanes IL-10 quantifiziert natürliches und rekombinantes humanes IL-10 in humanem Serum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P22301
Assay-Bereich 7.8 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <1 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3586
Gensymbol CSIF,GVHDS,IL-10A,TGIF,IL10
Interassay-VK 3.7 %
Intraassay-VK 3.5 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Präzision <1 pg/ml
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 5 h