Learn More
Invitrogen™ Novex™ IFN-γ Mouse ELISA Kit, verbessert
Descrizione
Includes
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Der Maus-Interferon-Gamma (Ms-IFNγ)-ELISA quantifiziert Ms-IFNγ in Mausserum, -plasma, Pufferlösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms-IFNγ.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IFNγ misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interferon-gamma (IFN-γ) ist ein Lymphokin, das von aktivierten T- und NK-Zellen produziert wird.
Zellanalyse, Zellsignalweiterleitung, Zellviabilität, Zellproliferation und -funktion, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifica
Specifica
| Zugriffsnummer | Gehäuse P01580 |
| Assay-Bereich | 47 bis 300 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | <2 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Maus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kolorimetrischer Nachweis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 15978 |
| Vedi altri risultati |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.