Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transferstapel, Nitrozellulose, normale Größe
Für den Transfer von Proteinen mit dem iBlot 2-Gel-Transfergerät
Marke:  Invitrogen™ IB23001
278.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21973" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15296526
  • 328.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die iBlot 2-Transferstapel sind Verbrauchsmaterialien mit integrierten Nitrozellulose-Transfermembranen für das Trocken-Blotting von Proteinen. Jeder Stapel verfügt über eine kupferbeschichtete Elektrode und geeignete Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen.
  • Längere Haltbarkeit
  • Reduzierte und kompakte Verpackung
  • Volle Kompatibilität mit iBlot 2-Gel-Transfergerät
  • Die Nitrozellulosemembran (0,2 μm Porengröße) in diesem Stapel besteht aus 100 % reiner Nitrozellulose und gewährleistet somit einen hochwertigen Transfer.
  • Die Membran ist kompatibel mit gängigen Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immundetektion, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
  • Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 209 μg/cm2.
Größen von Transferstapeln
  • Die normale Größe (13 x 8,3cm) dieses Stapels wird für alle Novex Midi-Gele (oder andere Midi-Gel-Typen), zwei Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
  • Die Mini-Größe (8 x 8 cm) kann für alle Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) verwendet werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
13,5 cm
Transferstapel
0,2 μm
Normal, 13,5 cm x 8 cm
10 Blots
8 cm
Cellulosenitrat
Bei Raumtemperatur lagern.
iBlot™
Nachhaltige Entsorgung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • X10 iBlot® 2 Transfer Stacks, nitrocellulose
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol