Learn More
Invitrogen™ Human/Monkey Extracellular Protein Buffer Magnetic Reagent Kit
Beschreibung
Includes
Enthält Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Magnetplatte, Filterplatte und ein vollständiges Protokoll.
Singleplex Magnet-Bead-Kits wurden für maximale Flexibilität bei der Versuchsanordnung entwickelt, um die Messung von einem oder mehreren Analyten in Bedienfeldern zu ermöglichen, die vom Forscher entwickelt wurden.
Luminex xMAP™ Technologie – effektives und erprobtes Analyse-Hilfsmittel
Extrazelluläre magnetische Singleplex-Kits für Mensch und Affe basieren auf der xMAP; Technologie. Mit einer Technologie auf Basis von Bead-Suspensionen können die Multiplexing-Fähigkeiten der Luminex-Assays genutzt werden. Magnetische Mikrosphären sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren unterschiedlicher Intensität gefärbt. Jedes Bead erhält eine eindeutige Nummer bzw. einen Bead-Bereich, so dass eine Unterscheidung der Beads möglich ist. Beads mit unterschiedlichen, kovalent gebundenen Antikörpern können im gleichen Assay gemischt werden, wobei ein 96-Well Mikrotiterplatten-Format verwendet wird. Nach Abschluss des Sandwich-Immunassays können Beads mit den Luminex 200- oder FLEXMAP 3D-Nachweissystemen, Geräten auf Basis der Durchflusszytometrie, zwei Lasern, digitaler Signalverarbeitung in Echtzeit und xPONENT™ Software zur Unterscheidung der Fluoreszenzintensität der Beads (Analyt) und der Assay-Signale (PE) gemessen werden.
MAGPIX™ System – bietet jedem Labor die Leistungsfähigkeit von Multiplex
Das MAGPIX-System ist auch für die Probenanalyse geeignet. Dieses Gerät nutzt die xMAP-Technologie und verwendet Leuchtdioden (LEDs) zur Anregung, eine CCD-Kamera zur Detektion von Beads und Analyten sowie digitale Hochgeschwindigkeits-Signalprozessoren. Das MAGPIX-System ist kompakter und robuster und bietet ein sehr kostengünstiges Multiplex-Werkzeug auf Basis magnetischer Beads. Die einfache, sofort einsatzbereite Ausführung ermöglicht Forschern die schnelle Durchführung von Singleplex- oder Multiplex-Assays von bis zu 50 Zielen in einzelnen biologischen Proben. Das MAGPIX-System ist anwenderfreundlich – für neue und erfahrene Anwender gleichermaßen hervorragend geeignet.
Mit Magnet-Beads können Sie mehr mit Ihrer Zeit anfangen
Auf Magnet-Beads basierende Assays verwenden Luminex MagPlex magnetische Mikrosphären. Alle anderen Assay-Komponenten sind identisch mit den äquivalenten Luminex Assays auf Basis von Polystyrolkügelchen und bieten daher die identische Qualität und Konsistenz. Die MagPlex Technologie nutzt die magnetischen Eigenschaften, um die Waschschritte des Assays zu vereinfachen und die Einheitlichkeit der Ergebnisse zu maximieren. Auf Magnet-Beads basierende Assays ermöglichen auch die Automatisierung, verkürzen die Anwendungszeit und erhöhen Durchsatz und Präzision. Dank einfach durchzuführender Protokolle erhalten Sie Ihre Ergebnisse in nur 3.5 Stunden. Die Assays sind sowohl für Vakuum-basierte als auch magnetische Waschstationen geeignet und funktionieren gut mit dem MAGPIX System sowie anderen Luminex xMAP Plattformen.
Mehr Validierung für Vertrauen in Ihre Ergebnisse
Das extrazelluläre magnetische Singleplex-Kits für Mensch und Affe wurde nach denselben strengen Kriterien validiert, die Luminex Assays von anderen handelsüblichen Assays unterscheiden. Jedes Singleplex-Kit und vorgemischte Multiplex-Kit wird mit einer Packungsbeilage geliefert, die die Spezifikationen für jeden Marker im Assay beschreibt. Reagenzien, die sich für die Verwendung mit den Systemen Luminex 200™, FLEXMAP 3D™ und MAGPIX™ eignen.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je |
| Spezies | Human, Monkey |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminex 200 System, MAGPIX System, FlexMAP 3D System |
| Produktlinie | Novex |
| Inhalt und Lagerung | Contains diluents, SAV concentrate, buffers, wash solution, magnetic plate, filter plate and complete protocol. Store at 2-8° C. |
| Versandbedingung | Nasseis |