Learn More
Invitrogen™ Flache Gel-Pipettenspitzen
Beschreibung
Includes
Eine Packung (200/Packung) mit runden Standard-Gel-Pipettenspitzen.
Die Spitzen sind RNase-/DNase-frei und nicht autoklavierbar. Die runde Standardausführung kann zum einfachen und genauen Auftragen von Proben auf 1,0 mm- und 1,5 mm-Gele verwendet werden. Die Beladungsmenge beträgt 0,5 bis 200 μl.
Anwendungen:
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Beschreibung | Flache Spitzen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
| Produktlinie | Eppendorf |
| Typ | Flache Gel-Pipettenspitzen |
| Gefiltert | Nein |
| Menge | 200/ pkg. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |