Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.0 mm, 12 well
Artikelnummer. 10604073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25⁄pkg
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10604073 25⁄pkg 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10604073 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. NC3012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00 CHF
    66.43 CHF / 25 Stück
    Sparen 24.57 CHF
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompatibel mit leeren Gelkassetten in Minigröße gleicher Dicke (NC2010, 1.0 mm; NC2015, 1.5 mm)
Diese Kämme sind zum Gießen von speziellen Geltypen vorgesehen und sind in zwei Stärken (1,0 mm und 1,5 mm) und sieben Well-Formaten (1-Well, 2-Well, 5-Well, 10-Well, 12-Well, 15-Well und 2D-Well) erhältlich.
Gelguss, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inklusive 1,0 mm x 12 Well-Kämme (25⁄Packung).
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal
Gelgröße Mini
Produktlinie Novex
Typ 12-Well Kamm für leere Gelkasette
Menge 25⁄pkg
Versandbedingung Raumtemperatur
Dicke (metrisch) 1,0 mm