Learn More
Invitrogen™ TNFRII (löslich) Human ELISA-Kit
Artikelnummer. 10766513
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 10766513
Marke: Invitrogen™ KAC1771
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Sandwich-ELISA-Kit
Der Human-Tumornekrosefaktor-Rezeptor II (Hu-TNFRII)-ELISA quantifiziert Hu-TNFR1 in humanem Serum und Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-TNFRII. Verfahrensprinzip Der Human-TNFRII-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Der Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor 2 (TNFR2) gehört zur Tumor-Nekrose-Faktor-Superfamilie und ist einer der wichtigsten TNF-Alpha-Rezeptoren. Dieser Rezeptor spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Stoffwechselwirkungen von TNF-alpha. TNFR2 Isoform 2 blockiert TNF-alpha-induzierte Apoptose, was darauf hindeutet, dass TNFR2 die TNF-alpha-Funktion durch Antagonisierung seiner biologischen Aktivität reguliert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P20333
Assay-Bereich 2 bis 142 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,1 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7133
Gensymbol Cd120b, TBPII, TNF-R-II, TNF-R75, TNFBR, TNFR1B, TNFR2, TNFR80, p75, p75TNFR
Inkubationszeit 1.25 h
Interassay-VK 9.2 %
Intraassay-VK 2.9 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen TNF-RII
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 15 Min