missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Aggrecan (PG) Human ELISA-Kit

Artikelnummer. 10384353
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10384353

Marke: Invitrogen™ KAP1461

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.

Sandwich-ELISA-Kit

Der Human-Aggrecan (PG)-ELISA quantifiziert Hu-Aggrecan (PG) in humaner Synovialflüssigkeit, Serum, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-Aggrecan (PG). Verfahrensprinzip Der Human-Aggrecan (PG)-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich wird durch den Zusatz des zweiten enzymkonjugierten Antikörpers (Detektor) gebildet, der das Target an einem anderen Epitop als der Fangantikörper bindet. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.

Aggrecan, auch bekannt als Knorpel-spezifisches Proteoglykan-Kernprotein (CSPCP) oder Chondroitin-Sulfat-Proteoglykan1, ist ein Protein, das vom ACAN-Gen kodiert wird. Das kodierte Protein ist ein integraler Bestandteil der extrazellulären Matrix im Knorpelgewebe und widersteht der Kompression im Knorpel. Die menschliche Form des Proteins ist 2316 Aminosäuren lang (∽ 250 kDa) und kann durch alternatives Spleißen in mehreren Isoformen exprimiert werden. Aggrecan weist eine Flaschenbürstenstruktur auf, in der Chondroitin-Sulfat- und Keratan-Sulfat-Ketten an einen verlängerten Proteinkern angeschlossen sind. Die Synthese und der Abbau von Aggrecan werden auf ihre Rolle bei der Knorpelverschlechterung bei Gelenkverletzungen, Erkrankungen und Altern untersucht. Es enthält drei interglobuläre Domänen (IGDs), G1, G2 und G3, die an Aggregation, Hyaluronsäurebindung, Zelladhäsion und Chondrozyten-Apoptose beteiligt sind. Aggrecan-Fragmente aus Gelenkknorpel werden in allen Stadien der menschlichen Osteoarthritis durch Spaltung durch Aggrecanase und MMP-Aktivität in die Synovialflüssigkeit freigesetzt. Die Antikörper BC-3 und BC-4 können zum Nachweis dieser Neo-Epitope der Aggrecanase (ARGSVXXX) bzw. MMP (XXXVDIPEN) verwendet werden.

Bestellinformation

Versandbedingung: Trockeneis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Gehäuse P16112
Assay-Bereich 10 bis 250 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,9 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Serum, Überstand, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrischer Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 176
Gensymbol AGC1, AGCAN, CSPG1, CSPGCP, MSK16, SEDK
Inkubationszeit 3.25 h
Interassay-VK 5.6 %
Intraassay-VK 2.1 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Inkubationspuffer, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Konjugatverdünner, Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen PG
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Serum, 20 μl; Überstand, 10 μl; Synovialflüssigkeit, 25 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 15 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt