Learn More
Invitrogen™ HGH Human ELISA Kit
Beschreibung
Includes
Vorbeschichtete Platte, Standard, Kontrollen, Antikörper-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Der Human-Wachstumshormon (Hu-GH)-ELISA quantifiziert Hu-GH in humanem Serum und Plasma. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-GH. Verfahrensprinzip Der Human-GH-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Targets, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P01241 |
| Assay-Bereich | 0.45 bis 98 μIU/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,17 μIU/ml |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kolorimetrischer Nachweis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 2688 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.