Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Transferpuffer (20x)
Beschreibung
Benötigt
Für die Verwendung aller Bolt Gele ist ein Bolt™ Minigel-Tank erforderlich.
- In Kombination mit 10 % Methanol kann Bolt Transferpuffer mit Bolt Mini Blot-Modulen für den Nasstransfer verwendet werden
- Kann auch mit Bolt Antioxidans verwendet werden, um den Transfer von reduzierten Proteinen zu Membranen zu verbessern
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 4 bis 25 °C. |
| Puffer | Transferpuffer |
| Konzentration | 20 X |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
| Form | Flüssig |
| Gelkompatibilität | Bolt™ Bis-Tris Plus Gels |
| Menge | 1 l |
| Produktlinie | Bolt |
| Produkttyp | Puffer für den Western-Blot-Transfer |