Learn More
Invitrogen™ Novex™ ELISA-Kit für humanes Aβ42
Artikelnummer. 10602644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
192 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10602644 96 Tests -
10561275 2 x 96 Tests 192 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602644 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. KHB3441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 CHF
    1263.65 CHF / 96 Tests
    Sparen 66.35 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, anti-IgG-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Quantifiziert natürliches und rekombinantes Aβ42 selektiv in Gewebekulturmedien, Gewebehomogenat, Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit und anderen Proben
Der ELISA für humanes Amyloid-Beta 42 (Hu Abeta 42) quantifiziert Hu Abeta 42 in humanem Gewebekulturmedium, Gewebehomogenat und Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (CSF).Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Abeta 42.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für humanes Abeta 42 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Beta amyloid is a 40-43 amino acid peptide cleaved from amyloid precursor protein by a protease, gamma-secretase. Beta Amyloid (1-40) (Amyloid beta 40 or Abeta 40) together with beta Amyloid (1-42) (Amyloid beta 42 or Abeta 42) are two major C-terminal variants of the amyloid beta protein, constituting the majority of amyloid beta proteins. Both the Amyloid beta 40 and Amyloid beta 42 alloforms are major components of the extracellular plaques found in Alzheimer's disease brain tissue.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P05067
Assay-Bereich 15.6 bis 1000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <10 pg/ml
Konzentration 15.6 bis 1000 pg/ml
Inhalt und Lagerung Vorbeschichtete Platte(n), Standard oder Kalibrator, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Substrat(e) und Stopplösung. Kit bei 2 bis 8 °C lagern. Detaillierte Informationen zu Inhalt und Lagerbedingungen für maximale Stabilität finden Sie im Produkthandbuch.
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Überstand, Supernatant
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alpha-secretase C-terminal fragment; Alzheimer disease amyloid A4 protein homolog; alzheimer disease amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid b; Amyloid beta; amyloid beta (A4) precursor protein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4 protein; amyloid beta precursor protein; Amyloid intracellular domain 50; Amyloid intracellular domain 57; Amyloid intracellular domain 59; Amyloid precursor protein; Amyloid β; Amyloid-beta A4 protein; Amyloid-beta precursor protein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogenic glycoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; appican; Aβ 1 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloid peptide; beta-amyloid peptide(1-40); beta-amyloid peptide(1-42); beta-amyloid precursor protein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-secretase C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebral vascular amyloid peptide; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-secretase C-terminal fragment 50; Gamma-secretase C-terminal fragment 57; Gamma-secretase C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidase nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; protease nexin II; protease nexin-II; S-APP-alpha; S-APP-beta; Soluble APP-alpha; Soluble APP-beta; testicular tissue protein Li 2; β APP42; βAPP42A beta 1 42; A β 1 42; A4; AAA; AB42; Abeta; Abeta40; Abeta42; ABPP; AD1; Adap; AG; AICD-50; AICD-57; AICD-59; AID(50); AID(57); AID(59); Alpha-CTF; Alpha-secretase C-terminal fragment; Alzheimer disease amyloid A4 protein homolog; alzheimer disease amyloid protein; Amyloid; amyloid A4; Amyloid b; Amyloid beta; amyloid beta (A4) precursor protein; Amyloid beta 1 42; amyloid beta A4 protein; amyloid beta precursor protein; Amyloid intracellular domain 50; Amyloid intracellular domain 57; Amyloid intracellular domain 59; Amyloid precursor protein; Amyloid β; Amyloid-beta A4 protein; Amyloid-beta precursor protein; Amyloid-beta protein 40; Amyloid-beta protein 42; Amyloidogenic glycoprotein; APP; APP-C57; APP-C59; APP-C99; APPI; appican; Aβ 1 42; B APP42; BAPP42; beta-amyloid peptide; beta-amyloid peptide(1-40); beta-amyloid peptide(1-42); beta-amyloid precursor protein; betaApp; Beta-APP40; BetaAPP42; Beta-APP42; Beta-CTF; Beta-secretase C-terminal fragment; C31; C80; C83; C99; Cerebral vascular amyloid peptide; CTFgamma; Cvap; E030013M08Rik; Gamma-CTF(50); Gamma-CTF(57); Gamma-CTF(59); Gamma-secretase C-terminal fragment 50; Gamma-secretase C-terminal fragment 57; Gamma-secretase C-terminal fragment 59; N-APP; P3(40); P3(42); peptidase nexin-II; PN2; PN-II; PreA4; protease nexin II; protease nexin-II; S-APP-alpha; S-APP-beta; Soluble APP-alpha; Soluble APP-beta; testicular tissue protein Li 2; β APP42; βAPP42; AAA; ABETA; ABPP; AD1I; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; APP
Gen-ID (Entrez) 351
Gensymbol AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Inkubationszeit 4 h
Interassay-VK 4.3 %
Intraassay-VK 3.6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Markergen Aβ 42
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 50 μl; Überstand, 50 μl; Gewebehomogenat, 50 μl
Versandbedingung Wet Ice
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h