Learn More
Invitrogen™ Novex™ 8-16 % Tris-Glycin Midi Protein-Gele, 20-Well
Trennungsbereich: 14 bis 200 kd
Marke: Invitrogen™ WT8162BOX
Additional Details : Gewicht : 0.89000kg
Includes: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
- Bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden
- Einzeln verpackte Gele für die optimale Versuchsplanung
- Kompatibel mit den meisten Proteinstandards; verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
- Enthalten kein SDS und können für Proteine in nativer oder denaturierter Form eingesetzt werden
Probenladevolumen: 25 μl;1 D Well
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
8 bis 16% | |
Gradientenseite | |
14 bis 200 kDa | |
1 Karton | |
8 cm |
Tris-Glycin | |
Protein | |
20-Well | |
1D-Well | |
13 cm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.