Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 15-well
Beschreibung
Includes
20 Fertiggele
Zu den Merkmalen der Novex Value-Gele gehören:
- Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Laufbedingungen – Trennen von Proteinen unter konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten
- Verbesserte Haltbarkeit – Lagerung der Gele mindestens 12 Monate bei 4 °C
- Verwendbar für native und denaturierende Proteinassays
Warranty
Bis zu 12 Monate
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). Haltbarkeit bis zu 12 Monate je nach Geltyp. |
| Beschreibung | 4–20%ige Value Tris-Glycin-Gels, 1,0 mm, 15-Well, 20 Stück/Karton |
| Gelanteil (%) | 4 bis 20% |
| Gelgröße | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Geltyp | Tris-Glycin |
| Empfohlene Anwendungen | Denaturierend, nativ |
| Probenladevolumen | bis zu 15 µl |
| Trennung von | Protein |
| Trennbereich | 20 bis 200 kDa |
| Mehr anzeigen |