Learn More
Novex™ Novex™ 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Proteingele, 1,0 mm
Beschreibung
Novex 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Gele sind für den Nachweis und die Charakterisierung von Proteasen, die Gelatine als Substrat verwenden, nützlich. Proteasen laufen unter denaturierenden Bedingungen auf einem Gelatinegel und sind nach einem einfachen Renaturierungs-, Entwicklungs- und Färbeprotokoll als helle Banden vor dunklem Hintergrund sichtbar. Zymographiegele werden häufig zum Nachweis von Matrixmetalloproteinasen verwendet. Novex 10 % Zymogram Plus Gele sind hochempfindlich und können bis zu 5 x 10-6 Einheiten Kollagenase nachweisen.
Formulierung
Novex Zymogram Plus Gele sind Tris-Glycin-Gele mit 0,1 % Gelatine, die in das Gel eingearbeitet ist. Sie sind aus hochreinen, streng qualitätskontrollierten Reagenzien hergestellt: Tris-Base, HCl, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS, hochreines Wasser und Gelatine als Substrat. Alle bestehen aus einem 4 %-Stapelgel.
Wählen Sie das richtige Gelformat für Ihre Experimente
Novex 10 % Zymogram Plus Gele werden in einer festen Konzentration von 10 % Gelatine und drei verschiedenen Well-Formaten (10, 12 und 15 Wells) geliefert.
Empfohlene Puffer
Verwenden Sie Novex Tris-Glycin-SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin-SDS-Laufpuffer (LC2675) mit diesen Gelen. Novex Zymogram Renaturierungspuffer (LC2670) und Novex Zymogram Entwicklungspuffer (LC2671) werden ebenfalls empfohlen.
Recommended Storage
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini Gel Tank, XCell SureLock™ Mini |
| Gelgröße | Mini |
| Produktlinie | Novex |
| Gelanteil (%) | 0,1 |
| Geltyp | Zymogram Gel |
| Trennmodus | Molekulargewicht |
| Anzahl Wells | 12-Well |
| Menge | 10 Gele/Karton |
| Probenladevolumen | Bis zu 20 µl |
| Trennungsbereich | 30 bis 150 kDa (Tris-Glycin-Puffer) |
| Mehr anzeigen |