Learn More
Novex™ Novex™ 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Proteingele, 1,0 mm
Artikelnummer. 15615608
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells unitSize
15615608 15-Well 10 Stück
15605608 10-Well 10 Stück
15754632 12-Well 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15615608 Lieferant Novex™ Lieferanten-Nr. ZY00105BOX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Novex 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Gele sind für den Nachweis und die Charakterisierung von Proteasen, die Gelatine als Substrat verwenden, nützlich. Proteasen laufen unter denaturierenden Bedingungen auf einem Gelatinegel und sind nach einem einfachen Renaturierungs-, Entwicklungs- und Färbeprotokoll als helle Banden vor dunklem Hintergrund sichtbar.
Novex 10 % Zymogram Plus (Gelatine) Gele sind für den Nachweis und die Charakterisierung von Proteasen, die Gelatine als Substrat verwenden, nützlich. Proteasen laufen unter denaturierenden Bedingungen auf einem Gelatinegel und sind nach einem einfachen Renaturierungs-, Entwicklungs- und Färbeprotokoll als helle Banden vor dunklem Hintergrund sichtbar. Zymographiegele werden häufig zum Nachweis von Matrixmetalloproteinasen verwendet. Novex 10 % Zymogram Plus Gele sind hochempfindlich und können bis zu 5 x 10-6 Einheiten Kollagenase nachweisen.
Formulierung
Novex Zymogram Plus Gele sind Tris-Glycin-Gele mit 0,1 % Gelatine, die in das Gel eingearbeitet ist. Sie sind aus hochreinen, streng qualitätskontrollierten Reagenzien hergestellt: Tris-Base, HCl, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS, hochreines Wasser und Gelatine als Substrat. Alle bestehen aus einem 4 %-Stapelgel.
Wählen Sie das richtige Gelformat für Ihre Experimente
Novex 10 % Zymogram Plus Gele werden in einer festen Konzentration von 10 % Gelatine und drei verschiedenen Well-Formaten (10, 12 und 15 Wells) geliefert.
Empfohlene Puffer
Verwenden Sie Novex Tris-Glycin-SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin-SDS-Laufpuffer (LC2675) mit diesen Gelen. Novex Zymogram Renaturierungspuffer (LC2670) und Novex Zymogram Entwicklungspuffer (LC2671) werden ebenfalls empfohlen.
Recommended Storage
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini Gel Tank, XCell SureLock™ Mini
Gelgröße Mini
Produktlinie Novex
Gelanteil (%) 0,1
Geltyp Zymogram Gel
Trennmodus Molekulargewicht
Anzahl Wells 15-Well
Menge 10 Gele/Karton
Probenladevolumen Bis zu 15 µl
Trennungsbereich 30 bis 150 kDa (Tris-Glycin-Puffer)
Versandbedingung Nasseis
Lagerungstemperatur (metrisch) Bei 2 °C bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Breite (metrisch) 8 cm