Learn More
Merck NovaSeptum Allgemeine Probenahme für Anwendungen mit hoher Reinheit
Alle ansehen Merck ProdukteBeschreibung
- Einzelprobenahme
- Septumeinheit mit einer 1-mm-Nadel
- Bakterielle Endotoxine: Wässrige Extraktion enthält ≤2.15 EU/ml, wie durch den Limulus Amebocyte Lysat (LAL)-Test bestimmt
- Septum: Platingehärtetes Silikon in medizinischer Qualität
- Kanüle: ASTM 316L Edelstahl
- Polyethylenschläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 0.5 bar (7.25 psi) max. Probendruck |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilitätstests, pyrogene Tests, Endotoxintests, chemische Analysen, pH-Analysen und Fermentationsanwendungen |
| Enthält | 3-teiliger Auslass für Luer-Anschluss |
| Material | Polyester |
| Sterilität | Steril |
| Filmbeschreibung | Polyethylen-Folie in Probenbeutel und Entwässerungsbeutel |
| Größe | 1 mm-Nadel |
| Sterilisationsmethode | Beta-Irradiation (E-Beam) mind. 25 kGy gemäß ISO 11137 TIR Nr. 27 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20°bis +50 °C |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |