Learn More
Micronova NovaSat™ Wischmopp-Ladesystem
Artikelnummer. 30533185 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30533185 3 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533185 Lieferant Micronova Lieferanten-Nr. NSCT16
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für eine schnelle und effiziente Vorsättigung des Mopps mit gleichzeitiger Reduzierung und Rückgewinnung
  • Das System ist in zwei Größen erhältlich und kann entweder zur Raumreinigung (16 in., 40 cm Breite) oder zur Dunstabzugsreinigung (9 in., 26 cm Breite) eingesetzt werden.
  • Die leichte und vielseitige Ladeschale ist für verschiedene Konfigurationen bei der Reinigung kleiner Räume konzipiert.
  • Verwenden Sie es mit dem Slim-T Eimer und modularer Wagen (NSMC-16) oder BucketBinder™ System (NSBB-16) für mobile Reinigung
  • Robuste, einteilige Polypropylen-Konstruktion
  • Doppelfunktionsschale zur Wischmopp-Sättigung und Entfernung überschüssiger Flüssigkeit
  • Entfernt überschüssige Flüssigkeit und leitet sie zurück in den Flüssigkeits-/Wischmoppbehälter.
  • Fasst bis zu drei Liter Desinfektionsmittel, kann aber bereits mit einem Liter betrieben werden.
  • Bis zu vier Wischmopps gleichzeitig in weniger als zwei Minuten getränkt
Spezifikation
Produkttyp Moppkopf-Sättigungsrollwagen
Kapazität (metrisch) 3 l
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ladesystem
Zur Verwendung mit (Geräte) NSMC-16 (Cart)
Höhe (angloamerikanisch) mit Verschluss 5,5 in.
Höhe (metrisch) 14 cm
Länge (angloamerikanisch) 20 in.
Länge (metrisch) 50.8 cm
Menge Je 1
Form Rechteckig
Sterilität Unsteril
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 16 in.