Learn More
Micronova™ NovaMop™ selbstauswringender Mopp
Artikelnummer. 15870510 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen unitSize
15870510 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.) 1 Stück
15880510 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15870510 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. QPNMSW14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 CHF
    240.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 10.28 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
SnapMops oder PocketMops, Griffe der Serie STAH oder STAEH
Ein Verbindungsstück aus Polypropylen für selbstauswringende Mopps mit 360°-Drehgelenk für den Einsatz auf Böden, Wänden und Decken in Reinräumen. Entwickelt für die Verwendung mit Flachkopf-Mopps der Serien SnapMop™ und PocketMop™ sowie für den direkten Anschluss an Gewindegriffe (feste Länge oder erweiterbar) der Serie STA.
Der Micronova NovaMop™ Der selbstauswringende Mopp ist ein Flachkopf-Moppadapter aus leichtem Polypropylen mit elektropolierten Edelstahlstützen und verfügt über ein Drehgelenk, das eine 360°-Drehung ermöglicht.° Drehung des Moppkopfes.
  • Selbstauswringender Moppadapter mit 360°-Funktion° schwenken
  • Hergestellt aus Polypropylen und elektropoliertem Edelstahl
  • Verwendung mit SnapMops oder PocketMops Flachkopfmopps
  • Direkter Anschluss an die Gewindegriffe (feste Länge oder erweiterbar) der Serie STA
  • Kann mit Edelstahlgriffen der SSU-Serie verwendet werden, sofern der ACME-Gewindeadapter SSA-3 hinzugefügt wird.
  • Beständig gegen allgemeine Chemikalien und Desinfektionsmittel
  • Erhältlich in den Breiten 14 und 18 in.
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Abmessungen 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.)
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 35,6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 57,2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 22,5 in.
Breite (metrisch) 10,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge Je 1
Pflegeanleitungen Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen.
Zur Verwendung mit (Geräte) SnapMop, M-Zone FlatMop und PocketMop Serien für austauschbare Moppköpfe
Beschreibung Selbstauswringender Moppadapter aus Polypropylen mit Schwenkfunktion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Selbstauswringender Mopp für Böden, Wände und Decken in kontrollierten Umgebungen
Material Polyethylen, Edelstahl, elektropoliert, Elektropolierter Edelstahl