Learn More
Micronova™ NovaHol™ Reinraum-Reiniger
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3347947 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1 gal.
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11982475
Marke: Micronova™ NH1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Isopropylalkoholgehalt beschleunigt die Trocknungszeit
Der Micronova NovaHol™ Reinraumreiniger wurde mit einer hohen Verdampfungsrate entwickelt und erlaubt direktes Auftragen auf eine Vielzahl von Oberflächen, darunter Glas, Acryl, Vinylvorhänge, Weichwände und Edelstahl. Die geringe Konzentration von Isopropylalkohol in der Formel ermöglicht die Verwendung für Vinyl- und Kunststoffoberflächen.
  • Gebrauchsfertig, Tensid für den Reinraum
  • Schnelltrocknungsformel mit Zusatz von Isopropylalkohol
  • Hohe Verdampfungsrate
  • Ideal für leitfähige Bodebeläge
  • Funktioniert gut mit Epoxid
  • Kann direkt auf zahlreiche Oberflächen angewendet werden
  • Ideal für Glas-, Acryl- und Edelstahloberflächen im Reinraum
  • Erhältlich in einer 1 Quart-Sprühflasche und einer 1 Gallonen-Nachfüllflasche
  • Gefiltert auf 0,1 Mikrometer
  • Geringer Gehalt mobiler Ionen
  • Geringe Mengen an nicht flüchtigen Rückständen
  • Biologisch abbaubar
  • Freispülend
Spezifikation
Produkttyp Filtered Low Ionic Surfactant (0.1 μ)
Color-coded No
Form Clear Liquid
Handle Type None
Produktlinie NovaClean
Scent Regular Scent
Sterilität Non-sterile
Aussehen Clear
Autoklavierbar Not Autoclavable
Siedepunkt Flash Point: 25.6 °C (78.1 °F)
Pflegeanleitungen Must use glove material that is impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation. When using, ensure good ventilation/exhaustion at the workplace and prevent formation of aerosols.
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility, NSF rated - category A1, Certificate of Analysis
Farbe Clear
Material Detergent, Isopropyl Alcohol
Konzentration 0.24
Behältertyp 1 Gallon Refill Bottle
Inhalt und Lagerung Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool, well-ventilated area, separate from oxidizing materials and away from heat sources. Store in original container and keep tightly closed.
Dichte 0.8 at 20°C (68°F)
Abmessungen (L x B x H) 6 x 6 x 12 in (15.24 x 15.24 x 30.48 cm)
Einwegprodukt Single-use
Gefiltert Filtered
Entzündbar Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Glas-, Acryl-, Vinylvorhänge und Edelstahloberflächen
Zur Verwendung mit (Geräte) Used to refill NH1-Q: NovaHol 1 quart spray bottle
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 30.48 cm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15.24 cm
Verpackung Poly-lined case
Menge 4/Cs.
Beständig gegen Chemical
Größe 13 x 12.5 in (W x H)
Löslichkeit Fully miscible
Dampfdruck 33 mmHg at 20°C
Volumen (angloamerikanisch) 1 gal.
Volumen (metrisch) 3785.41 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 8.34 lb.
Gewicht (metrisch) 3.79 kg
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15.24 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NovaHol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropyl alcohol