Learn More
Thermo Scientific™ NotI (10 U/μl)
Artikelnummer. 10793911 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
500 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
500 Einheiten
Artikelnummer. 10793911
Marke: Thermo Scientific™ ER0591
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Restriktionsenzym NotI erkennt GC^GGCCGC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im O-Puffer (Isoschizomere: CciNI).
Ad2 DNA verdaut mit NotI, 0,7 % Agarose, 7 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Menge 300 E
Produkttyp Notl