Learn More
NOTCH1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen NOTCH1
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20687-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20687-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The antibody is specific to NOTCH1. It can recognize the full length NOTCH1 (270 kDa) and all the three cleaved NOTCH1 forms.
This gene is similar in sequence to the S. cerevisiae YDL201w gene. The gene product contains a conserved S-adenosylmethionine-binding motif and is inactivated by phosphorylation.
Spezifikation
Spezifikation
NOTCH1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P46531
4851
Peptide
Primary
-20°C
NOTCH1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hN1, Notch 1, NOTCH1, TAN1
NOTCH1
IgG
Antigen Affinity Chromatography