Learn More
Integra Biosciences™ Sterile Module für Pipetboy
Beschreibung
- Vollständiges Modul
- Farbe: Grau
- Für PIPETBOY acu 2 grün, rot, blau und lilafarben
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Typ | Objektivrevolver |
| Enthält | Pipettenhalterung, Filter, Filtergummi, O-Ring und steriles Gehäuse |