Learn More
Nortropinonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30415055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415055 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8457501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nortropinone Hydrochloride
CAS 25602-68-0
Summenformel C7 H11 N O . Cl H
Menge 1 g
Synonym Nortropinone HCl
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
IUPAC-Name (1S,5R)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 161.63
Formelmasse 161.0607