Learn More
Nortriptylinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135249 1 g 1 Gramm
30138652 100 mg 100 Milligramm
17930685 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135249 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN8370001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 894-71-3
Summenformel C19 H21 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 299.84
Synonym Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, 10,11-dihydro-N-methyl-, hydrochloride (8CI), 10,11-Dihydro-N-methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine hydrochloride, 38489, 5-(3-Methylaminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5]diene hydrochloride, Acetexa, Allegron, Altilev, Aventyl hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride, Noramitriptyline hydrochloride, Norfenazin, Noritren, Nortrilen, Nortryptilinium hydrochloride, Norzepine, Pamelor, Psychostyl, Sensival, Vividyl
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]Annulen-11-yliden)-N-Methylpropan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nortriptyline hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
Industry Type Pharmaceutical
Menge 1 g
Formelmasse 299.1441
Reinheit (%) >95%