Learn More
Nortriptylinhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11402912 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11402912 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11402912 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215355583
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 894-71-3
Summenformel C19H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 299.84
MDL-Nummer MFCD00058024
InChI-Schlüssel SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nortriptyline hydrochloride, pamelor, allegron, altilev, nortrilen, desmethylamitriptyline hydrochloride, acetexa, psychostyl, sensival, vividyl
PubChem CID 441358
IUPAC-Name Wasserstoffmethyl(3-{Tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-yliden}propyl)aminchlorid
SMILES [H+].[Cl-].CNCCC=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nortriptyline Hydrochloride
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 299.8
Physikalische Form Fest