Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Kit zur Chemolumineszenz-Hybridisierung und -Nachweis
Artikelnummer. 10239423 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2.160 ml-Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10239423
Marke: Thermo Scientific™ 17097
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhalten Sie konsistente, hochempfindliche Southern Blot-Ergebnisse mit einem neuartigen ECL-HRP-Substrat und optimierten Hybridisierungs- und Blockierungspuffern.
Das Thermo Scientific™ North2South Chemilumineszenz-Detektionskit verbindet ein neues ECL-Substrat für Meerrettichperoxidase (HRP) mit optimierten Hybridisierungs- und Blockpuffern, um konsistente hochempfindliche Southern-Blot-Ergebnisse zu gewährleisten.
Das Thermo Scientific North2South Hybridisierungs- und Detektionskit verbindet ein neues, verbessertes Luminolsubstrat für Meerrettichperoxidase (HRP) mit optimierten vorgefertigten Hybridisierungs- und Blockpuffern, um konsistente Ergebnisse und eine hohe Empfindlichkeit sicherzustellen. Jeder Nukleinsäure-Blot kann mit der entsprechenden biotinylierten (Biotin-markierten) Oligonukleotid-Sonde hybridisiert werden. Nach einem kurzen Membranblockierungsschritt wird die Biotin-Markierung mit Streptavidin-HRP und einer 5-minütigen Inkubation mit dem Chemolumineszenz-Substrat nachgewiesen. Die Ergebnisse lassen sich einfach durch eine kurze Belichtung mit Röntgenfilm (1 bis 15 Minuten) oder einer CCD-Kamera aufzeichnen.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlichkeit gleich oder größer als 32P
  • An viele Formate anpassbar
  • Die hohe Lichtleistung und der konstant niedrige Hintergrund ermöglichen sehr kurze Belichtungszeiten mit gekühlten CCD-Kamerasystemen oder Filmen
  • Gebrauchsfertige Puffer und kurze Verarbeitungszeiten machen den Wechsel von der radioaktiven Detektion zur Chemolumineszenz-Detektion zu einfach, selbst für Einsteiger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 1000 cm2 Membran (10 Mini-Gel-Blots)
• Stabilisierte Streptavidin-HRP, 1,5 ml
• Luminol-/Verstärkerlösung, 80 ml
• Stabile Peroxidlösung, 80 ml
• Hybridisierungspuffer, 125 ml
• Hybridisierungsstringenz-Waschpuffer (2X), 375 ml
• Blockierungspuffer, 500 ml
• Waschpuffer (4X), 500 ml
• Substrat-Äquilibrierpuffer, 500 ml
Das Kit nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Nachweisverfahren Chromogen
Format Kit
Produktlinie North2South
Produkttyp Hybridisierungs- und Nachweis-Set
Menge 2.160 ml-Kit