Learn More
Descripción
Das Thermo Scientific™ North2South Chemilumineszenz-Detektionskit verbindet ein neues ECL-Substrat für Meerrettichperoxidase (HRP) mit optimierten Hybridisierungs- und Blockpuffern, um konsistente hochempfindliche Southern-Blot-Ergebnisse zu gewährleisten.
Besondere Merkmale:
- Empfindlichkeit gleich oder größer als 32P
- An viele Formate anpassbar
- Die hohe Lichtleistung und der konstant niedrige Hintergrund ermöglichen sehr kurze Belichtungszeiten mit gekühlten CCD-Kamerasystemen oder Filmen
- Gebrauchsfertige Puffer und kurze Verarbeitungszeiten machen den Wechsel von der radioaktiven Detektion zur Chemolumineszenz-Detektion zu einfach, selbst für Einsteiger
Especificaciones
Especificaciones
| Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. |
| Puffer | Hybridisierungspuffer |
| Nachweisverfahren | Chromogen |
| Produktlinie | North2South |
| Produkttyp | Hybridisierungspuffer |
| Menge | 125 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.