Learn More
Honeywell™ North™ NorthFlex Oil-Grip™ Handschuhe
Die neuen Oil-Grip Handschuhe wurden speziell für Schwereinsatz/ölige Anwendungen entwickelt.
Marke:  Honeywell™ NF35/10XL
Additional Details : Gewicht : 0.05200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15806805
  • 5.05 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab
17-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die einzigartige Nitrilbeschichtung besteht aus Tausenden von mikroskopischen Taschen, die Flüssigkeiten von der Oberfläche des Handschuhs weg verteilen, um einen hohen Oberflächenkontakt zwischen Handschuh und ölgesättigten Gegenständen zu ermöglichen.
  • Die MicroFinish™ Oberfläche besitzt Tausende von mikroskopischen Taschen, die Flüssigkeiten verteilen und einen hohen Oberflächenkontakt zwischen Handschuh und Gegenständen ermöglichen
  • MicroFinish bedeutet mehr als geschäumte Oberflächen, denn es bietet einen öligen Griff, der unübertroffen ist
  • Die zweistufige Beschichtung ist für Flüssigkeiten undurchlässig, damit die Hände trocken bleiben
  • Dieser äußerst bequeme und passgenaue Handschuh zeichnet sich durch ein leichtes, nahtloses Nylonfutter mit einer Fadenstärke von 13 Gauge und eine weiche und flexible Beschichtung aus
  • Waschbar für zusätzlichen Nutzen und eine längere Lebensdauer
  • Der Überstich der Manschette ist nach Größe farbcodiert, um die Sortierung nach der Wäsche zu erleichtern
Spezifikation
Spezifikation
Mit Muster
Nitril
Extragroß
Strick
Nylon
Dunkelgrün
Videos