Learn More
Honeywell™ North™ NorthFlex Oil-Grip™ Handschuhe
Catalog Number p-3848926
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Die neuen Oil-Grip Handschuhe wurden speziell für Schwereinsatz/ölige Anwendungen entwickelt.
  • Die Nitrilbeschichtung ist mit Tausenden von mikroskopisch kleinen Taschen strukturiert, die Flüssigkeiten von der Oberfläche des Handschuhs wegleiten
  • Die MicroFinish™ Oberfläche ermöglicht einen hohen Oberflächenkontakt zwischen Handschuhen und ölgesättigten Objekten
  • Die zweistufige Beschichtung ist für Flüssigkeiten undurchlässig, damit die Hände trocken bleiben
  • Der leichte, nahtlose Nyloneinsatz mit 13 Gauge ist weich und flexibel
  • Das Strickhandgelenk verhindert, dass Schmutz und Verunreinigungen in den Handschuh gelangen
  • Die dunklen Farben verbergen Schmutz und Verunreinigungen für eine längere Tragezeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Bauweise Nahtloser Strick
Coating Material Nitril
Farbe Grün
Hand Spezifisch
Material Nylon
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe Klein
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie NF35
Yarn Gauge 13