Learn More
Honeywell™ North™ North™ NorthFlex Cold Grip™ Handschuhe
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Beschreibung
- Schwere, isolierte Handschuhe ohne Einbußen bei Tragekomfort und Fingerfertigkeit
- Polyamidgarn reduziert die Fusselbildung für empfindliche Anwendungen
- Die schwarze PVC-Beschichtung umfasst die Handfläche und die Finger und sorgt für verbesserte Griffeigenschaften
- Die flüssigkeitsabweisende Hydropellent-Technologie sorgt für einen trockenen, festen Griff
- Ideal für den Umgang mit feuchten, öligen oder fettigen Teilen bei kalten Bedingungen
- Empfohlen für Temperaturen bis -26 °C (-15 °F)
- Waschbar
Spezifikation
Coating Material | PVC |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Hand | Spezifisch |
Material | Polyamid |
Größe | Groß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konstruktion, Logistik und Wartung |
Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Synthetische Isolierung |