Learn More
Masterflex™ Norprene Schläuche
Artikelnummer. 15456643
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15456643 6,4 mm 1 Stück
15416643 3,2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456643 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon- und UV-Lichtbeständigkeit erfordern.
  • Geeignet für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon- und UV-Lichtbeständigkeit erfordern.
  • Nicht leitfähig.
  • Heißversiegelbar
  • Alterungsbeständig.
  • Nicht oxidierend.
  • Hervorragende Säure- und Alkalibeständigkeit.
  • Undurchsichtig, schwarz.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäisches Arzneibuch; NSF-51; DEHP-frei; NSF-61; ADCF; FDA; phthalatfrei; USP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Material Norprene
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 mm
Dicke (metrisch) 3,175 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Sterilisationsmethode Autoklavieren
Farbe Schwarz
Maximaler Druck 19 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C