Learn More
Masterflex™ Norprene Schläuche
Beschreibung
Norprene Schläuche sind ideal für Anwendungen, die beständig gegen Chemikalien, Hitze, Ozon und UV-Licht sein müssen.
- Beständig gegen Chemikalien und UV-Licht
- Nicht leitfähig
- Heißversiegelbar
- Alterungsbeständig
- Nicht oxidierend
- Hervorragende Säure- und Laugenbeständigkeit
- Hergestellt nach GMP
- Ideal für allgemeine Anwendungen, Einweg-Anwendungen und Anwendungen mit erweitertem Flüssigkeitsweg
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre speziellen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Ja |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1/16 in. |
| Material | Norprene |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3/16 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 ft. (2,01 m) |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Dicke (metrisch) | 1/16 in. |
| Mehr anzeigen |