Learn More
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Hochdruckpumpenschläuche
Artikelnummer. 11884242
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
16
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11884242 15 1 Stück
11874242 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11884242 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0650415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00 CHF
    196.02 CHF / 1 Stück
    Sparen 31.98 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Pumpen mit höheren Drücken
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Material Norprene
Gesamtlänge (metrisch) 7,5 m
Zur Verwendung mit Nur für L/S Hochleistungs-Pumpenkopfmodelle 77250-62 und 77250-82
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochdruckanwendungen
Schlauchgröße 15