Learn More
Masterflex™ Norprene™ Druckschläuche
Artikelnummer. p-8004317
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12.7 mm
15.8 mm
Maximaler Druck:
105 psi
125 psi
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 11822110
Marke: Masterflex™ 9571500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ozon und UV-Licht mit wenig bis keiner Materialverschlechterung. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene™ Druckschläuche sind extrem abriebfest und lassen sich einfach biegen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
  • Hält mindestens den 4-fachen Druck von nicht verstärkten Schläuchen aus
  • Temperaturbeständig von -75& °F bis 275& °F
  • Ozon- und UV-beständig
  • Mehrfach autoklavierbar
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten
  • Erfüllt FDA- und 3-A-Standards
Tekniske data
Zertifizierung/Konformität 3A Sanitärstandards und NSF 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Norprene
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemischer Transfer, Abgabe von Pestiziden/Düngemitteln, Wasserzuleitungen, Lebensmittel-/Milchverarbeitung und Wasseraufbereitungsanlagen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Cremefarben
Maximaler Druck 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.