Learn More
Masterflex™ Norprene™ Druckschläuche
Artikelnummer. 11832110
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12.7 mm
15.8 mm
Maximaler Druck:
105 psi
125 psi
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 11832110
Marke: Masterflex™ 9571501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ozon und UV-Licht mit wenig bis keiner Materialverschlechterung. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene™ Druckschläuche sind extrem abriebfest und lassen sich einfach biegen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
  • Hält mindestens den 4-fachen Druck von nicht verstärkten Schläuchen aus
  • Temperaturbeständig von -75& °F bis 275& °F
  • Ozon- und UV-beständig
  • Mehrfach autoklavierbar
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten
  • Erfüllt FDA- und 3-A-Standards
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 3A Sanitärstandards und NSF 51
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Material Norprene
Außendurchmesser (metrisch) 15.8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemischer Transfer, Abgabe von Pestiziden/Düngemitteln, Wasserzuleitungen, Lebensmittel-/Milchverarbeitung und Wasseraufbereitungsanlagen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Cremefarben
Maximaler Druck 105 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C